missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ Adhesive Polyester Evacuation Panel Safety Signs

Produktkod. p-8000916
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Bredd (metrisk):
148 mm
200 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11710843

Brand: Brady™ 807241

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Material Polyester
Kvantitet 1 Ea.
Beskrivning Adhesive Polyester
Höjd (metrisk) 297 mm
Max. Temperatur (metrisk) 120°C
Bredd (metrisk) 148 mm
Visad text Exit and emergency exit
Produkttyp Evacuation Panel Safety Sign
Färg White on Green
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.