Läs mer
Brady™ Självhäftande polyetenklass AB Brandsläckare tecken
Produktkod. 11750564 Handla allt Brady Produkter
Change view
Längd (metrisk):
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11750564 200 mm Varje
1 options
Produktkod. 11750564 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 251144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.55 SEK
    54.38 SEK / Paket med 1
    Save 10.17 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Alternativt artikelnummer STF 596-250X200-B7541
Höjd (metrisk) 250 mm
Längd (metrisk) 200 mm