Läs mer
Brady™ Självhäftande polyeten brandsläckare piktogram
Produktkod. 11760564 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
L x H: 200 x 250 mm
L x H: 315 x 315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11760564 L x H: 200 x 250 mm Varje
11730853 L x H: 315 x 315 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11760564 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 251127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.55 SEK
    54.38 SEK / Paket med 1
    Save 10.17 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026