Läs mer
Texwipe Självhäftande golvmattor
Produktkod. 11759869 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Mått (L x B):
18 x 36 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11759869 18 x 36 tum Paket med 240
1 options
Produktkod. 11759869 Leverantör Texwipe Leverantörsnummer 0941124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2870.82 SEK
    2351.89 SEK / Paket med 240
    Save 518.93 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-12-2026
Självhäftande golvmattor fångar upp smuts och damm så att du inte spårar det in i renrummet.
  • Limbelagda polyetenytor tar bort smuts från skor och vagnshjul.
  • När det översta lagret är smutsigt, dra helt enkelt av för att exponera en fräsch yta.
  • Klart på vitt.
  • 60-lagers mattor.
Specifikationer
Mått (L x B) 18 x 36 tum
Kvantitet 4/Cs.
Färg Vitt
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 46 cm
Material Polyeten
Typ Självhäftande golvmatta
Bredd (engelska) 36 tum.
Bredd (metrisk) 91 cm