Läs mer
Pohli™ Självhäftande tejp
Produktkod. 15871418
Cambia vista
Click to view available options
Bredd (metrisk) Exteriör:
75 mm
Dimensione della confezione:
Paket med 12
Codice prodotto. Bredd (metrisk) Exteriör Dimensione della confezione
15871418 75 mm Paket med 12
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15871418 Fornitore Pohli™ N. del fornitore 2403216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5220.00 SEK
    4446.55 SEK / Paket med 12
    Save 773.45 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Tejp för Pohli SUPER FSP. Denna tejp är obligatorisk för att UN-godkännandet av SUPER FSP kombinationsförpackningen ska vara giltigt (6PH1/X2.2/250).
  • Tejp för (UN) förpackningar
  • Kors och längd glasfiberförstärkt
  • 75 mm bred
  • 50 m spole
  • 500 g/styck
Specifica
Kvantitet 12 rullar
Bredd (metrisk) Exteriör 75 mm
Längd (metrisk) Exteriör 50 m
För användning med (utrustning) Handdispenser för 75 mm tejp
Färg Naturlig
Beskrivning För UN-förpackningar, rivtålig till 750 N/25 mm
Material Kors och längd glasfiberförstärkt tejp
Denna tejp är obligatorisk för att UN-godkännandet av SUPER FSP kombinationsförpackningen ska vara giltigt (6PH1/X2.2/250).
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.