Läs mer
ADHP, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,7-dihydroxyphenoxazin-10-yl)ethanone |
| CAS | 119171-73-2 |
| Molekylformel | C14 H11 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | ADHP, 1-(3,7-Dihydroxy-10H-phenoxazin-10-yl)ethanone, 1-(3,7-Dihydroxyphenoxazin-10-yl)ethanone, 10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine, 3,7-Dihydroxy-10-acetylphenoxazine, A 6550, Amplex Red, Amplex Red Ultra, Amplex UltraRed, Ampliflu Red, N-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine, SuperRed |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO4/c1-8(16)15-11-4-2-9(17)6-13(11)19-14-7-10(18)3-5-12(14)15/h2-7,17-18H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)N1c2ccc(O)cc2Oc3cc(O)ccc13 |
| IUPAC-namn | 1-(3,7-dihydroxyphenoxazin-10-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.241 |
| Formel vikt | 257.069 |