Läs mer
MedChemExpress ADHP
Produktkod. 16446357
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16446357 5 mg
1 options
Produktkod. 16446357 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY101880
MedChemExpress ADHP is a fluorogenic peroxidase substrate (λex=530 nm, λem=590 nm).
Specifikationer
CAS 119171-73-2
Synonym 10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Kvantitet 5 mg
Molekylvikt (g/mol) 257.24 g/mol
Produkttyp Dye Reagents
Renhet eller kvalitetsklass 99.38%