Läs mer
Adipamide, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adipamide |
| CAS | 628-94-4 |
| Molekylformel | C6H12N2O2 |
| MDL-nummer | MFCD00008045 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C(N)CCCCC(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.17 |
| Procent renhet | 98% |