missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Adiphenine hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16408276
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16408276 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16408276 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0379A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Adiphenine hydrochloride is a non-competitive inhibitor of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR), with an IC50s of 1.9, 1.8, 3.7, and 6.3 μM for α1, α3β4, α4β2, and α4β4, respectively. Adiphenine hydrochloride has anticonvulsant effects.

Adiphenine hydrochloride is a non-competitive inhibitor of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR), with an IC50s of 1.9, 1.8, 3.7, and 6.3 μM for α1, α3β4, α4β2, and α4β4, respectively. Adiphenine hydrochloride has anticonvulsant effects.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Adiphenine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 50-42-0
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H26ClNO2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.46 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (143.73 mM)
LEDER O=C(OCCN(CC)CC)C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
Molekylvikt (g/mol) 347.88
Formel vikt 347.88
Procent renhet 99.77%
Kvalitet Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.