missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Adiphenine Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 17901106
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17901106 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17901106 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1172.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Adiphenine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Adiphenine Hydrochloride
CAS 50-42-0
Analyt- eller komponentnamn Adiphenine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H25 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Adiphenine Hydrochloride, Diphenylacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride, 2-Diethylaminoethyl diphenylacetate hydrochloride, Adifenin hydrochloride, Adiphen hydrochloride, Adiphenine hydrochloride, Difacil hydrochloride, Diphacil hydrochloride, NSC 129224, Patrovina, Paxil, Paxil (anticholinergic), Sentiv, Spasmolytin, Spasmolytin hydrochloride, Spasnil, Trasentin hydrochloride, Trasentine hydrochloride, Vegantin, alpha-Phenylbenzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride, beta-Diethylaminoethyl diphenylacetate hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H25NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-23-20(22)19(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,19H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-(diethylamino)ethyl 2,2-diphenylacetate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 347.88
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 347.1652 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.