missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Adipic Acid-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adipic Acid-13C6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?