Läs mer
Adipic Acid-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adipic Acid-13C6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |