Läs mer
Adipinsyra, 99 %
Produktkod. 10090550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10090550 1 kg Plastflaska 1kg
10132320 500 g Plastflaska 500g
10538280 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10454745 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10090550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102810010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 124-04-9 | C6H10O4 | 146,142 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-04-9
Molekylformel C6H10O4
Molekylvikt (g/mol) 146.142
MDL-nummer MFCD00004420
InChI-nyckel WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
PubChem CID 196
ChEBI CHEBI:30832
IUPAC-namn hexandisyra
LEDER C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Adipic acid
Smältpunkt 151,0 °C till 153,0 °C
Kokpunkt 337,0 °C
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Kvantitet 1 kg
Flampunkt 196 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel HO2C(CH2)4CO2H
Beilstein 02, 649
Fieser 01,15
Merck Index 15, 150
Formel vikt 146.14
Procent renhet 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adipic acid
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.