Läs mer
Adipinsyra, 99 %
Produktkod. 11414704
Change view
Kvantitet:
1000 g
25,000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
25000g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414704 1000 g 1000g
11424704 5000 g 5000g
11434704 25,000 g 25000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414704 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13705.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 124-04-9 | C6H10O4 | 146,142 g/mol
Adipinsyra är en monomer som används vid framställning av nylon 66 genom polykondenationsreaktion med hexametylendiamin. Det används också som livsmedelsingrediens och dess estrar är mjukgörare, särskilt i polyvinylklorid. Vidare reagerar den med bariumhydroxid och genomgår en ketoniseringsreaktion för att få cyklopentanon. Utöver detta kan den användas i polyuretanskum, smörjmedel, lim, bakpulver, gelningshjälpmedel och i mataromer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Adipinsyra är en monomer som används vid framställning av nylon 66 genom polykondenationsreaktion med hexametylendiamin. Det används också som livsmedelsingrediens och dess estrar är mjukgörare, särskilt i polyvinylklorid. Vidare reagerar den med bariumhydroxid och genomgår en ketoniseringsreaktion för att få cyklopentanon. Utöver detta kan den användas i polyuretanskum, smörjmedel, lim, bakpulver, gelningshjälpmedel och i mataromer.
Löslighet
Löslig i metanol och aceton. Något löslig i cyklohexan. Olösligt i bensen, ättiksyra och petroleumeter.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-04-9
Molekylformel C6H10O4
Molekylvikt (g/mol) 146.142
MDL-nummer MFCD00004420
InChI-nyckel WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
PubChem CID 196
ChEBI CHEBI:30832
IUPAC-namn hexandisyra
LEDER C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipic acid
pH 2.7
Smältpunkt 151 °C till 155 °C
Kokpunkt ∼205 °C (3 mmHg)
Densitet 1.36
Kvantitet 1000 g
Flampunkt 196 °C (384 °F)
Odör Luktfritt
Beilstein 1209788
Merck Index 14,162
Löslighetsinformation Löslig i metanol och aceton. Lätt löslig i cyklohexan. Olöslig i bensen, ättiksyra och petroleumeter.
Formel vikt 146.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Adipic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexanedioic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.