Läs mer
Adipinsyra, bis-2-etylhexylester, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311334
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30311334 100 mg
1 options
Produktkod. 30311334 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC10046000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
CAS 103-23-1
Analyt- eller komponentnamn Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C22 H42 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Adipic acid-bis-2-ethylhexylester
InChI formel InChI=1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC-namn bis(2-etylhexyl) hexanedioat
Molekylvikt (g/mol) 370.57
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 370,3083 g/mol