missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Adipic Acid-d4 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adipic Acid-d4 |
| CAS | 121311-78-2 |
| Molekylformel | C6 D4 H6 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Hexanedioic-3,3,4,4-d4 acid (9CI), Hexanedioic acid-3,3,4,4-D4, Hexanedioic acid-d4, Adipic Acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(CC(=O)O)C([2H])([2H])CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,3,4,4-tetradeuteriohexanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.166 |
| Formel vikt | 150.083 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?