Läs mer
Adipinsyra, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321837
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30321837 100 mg
1 options
Produktkod. 30321837 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC10045900100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipic acid (Hexanedioic acid)
CAS 124-04-9
Analyt- eller komponentnamn Adipic acid (Hexanedioic acid)
Frakt skick +20°C
Molekylformel C6 H10 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Adipic acid, Hexanedioic acid
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
LEDER OC(=O)CCCCC(=O)O
IUPAC-namn hexanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 146.0579 g/mol