Läs mer
adipinsyra, fri syra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11476482 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476482 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11476482 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215010190
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipic acid
Namnnotering Free Acid
CAS 124-04-9
Densitet 1.34g/cm3 at 15°C
Kvantitet 500 g
Fysisk form Fast
Molekylformel C6H10O4
Synonym adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
InChI-nyckel WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CCC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-namn hexandisyra
Molekylvikt (g/mol) 146.142
PubChem CID 196
ChEBI CHEBI:30832
Formel vikt 146.1