Läs mer
Adipinsyra, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15632920 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
25 kg
Förpackningsstorlek:
100g
25kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15632920 25 kg 25kg
15622920 100 g 100g
15642920 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15632920 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2763525KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Uppfyller analytiska specifikationer för Ph.Eur., BP, E 355, 99,6-101,0% (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-04-9
Molekylformel C6H10O4
Molekylvikt (g/mol) 146.142
MDL-nummer MFCD00004420
InChI-nyckel WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
PubChem CID 196
ChEBI CHEBI:30832
IUPAC-namn hexandisyra
LEDER C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipic Acid
Namnnotering Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph.Eur.BP
Kvantitet 25 kg
Flampunkt 196 °C (384,8 °F)
Tändpunkt 788 °F
Rester efter antändning ≤0,002 % (som SO4)
Linjär formel HOOC(CH2)4COOH
Ångdensitet 5 (vs luft)
Ångtryck 1 mmHg (159,5 °C)
Beilstein 1209788
Löslighetsinformation Fritt löslig i metanol, kokande vatten, cyklohexan, aceton, vatten, etanol. Olöslig i bensen, petroleumeter.
Formel vikt 146,14 g/mol
Procent renhet 99,6 till 101 % (kalkyl till det torkade ämnet)