Läs mer
Adipinsyra, Mikromol™
Produktkod. 17991066
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17991066 250 mg
1 options
Produktkod. 17991066 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1008.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Adipinsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipic acid (Hexanedioic acid)
CAS 124-04-9
Analyt- eller komponentnamn Adipic acid (Hexanedioic acid)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H10 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Adipic acid, Hexanedioic acid
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
LEDER OC(=O)CCCCC(=O)O
IUPAC-namn hexanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 146,0579 g/mol