Läs mer
Adipic acid monoethyl ester, 95%
Produktkod. 11486906
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486906 5 g 5g
11496906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24006.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-86-8 | C8H14O4 | 174.196 g/mol
Adipinsyramonoetylester är en viktig råvara och mellanprodukt som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Adipinsyramonoetylester är en viktig råvara och intermediär som används
inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-86-8
Molekylformel C8H14O4
Molekylvikt (g/mol) 174.196
MDL-nummer MFCD00004419
InChI-nyckel UZNLHJCCGYKCIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic acid monoethyl ester, monoethyl adipate, ethyl hydrogen adipate, hexanedioic acid, monoethyl ester, monoethyl hexanedioate, monoethyladipic acid ester, adipic acid, monoethyl ester, mono-ethyl adipate, hexanedioic acid, 1-ethyl ester, hexanoic acid, monoethyl ester
PubChem CID 12295
IUPAC-namn 6-etoxi-6-oxohexansyra
LEDER CCOC(=O)CCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipic acid monoethyl ester
Smältpunkt 28°C to 29°C
Densitet 0.98
Kokpunkt 179°C to 181°C (decomposition)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 174.2
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.