Läs mer
Adipic Acid, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10365070 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10365070 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10365070 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/1000/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 124-04-9
Smältpunkt 151°C
Färg White
Kokpunkt 265°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C6H10O4
MDL-nummer 4420
Kvantitet 500 g
Formel vikt 146.14g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Adipic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.