Läs mer
Adipic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15876580
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15876580 100 g 100g
15870531 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15876580 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8186500100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00 SEK
    304.00 SEK / 100g
    Save 20.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-04-9
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipic Acid
Smältpunkt 150.9°C
Densitet 1.36 g/cm3 at 25°C
Kvantitet 100 g
MDL-nummer MFCD00004420
Synonym Adipic acid, Hexanedioic acid, Adipic acid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Adipinsyra för syntes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.