Läs mer
Adipinsyra, TRC
Produktkod. 30324200
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30324200 10 g
1 options
Produktkod. 30324200 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA29159010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipic acid (Hexanedioic acid)
CAS 124-04-9
Molekylformel C6 H10 O4
Kvantitet 10 g
Synonym Adipic acid (8CI), 1,4-Butanedicarboxylic acid, 1,6-Hexanedioic acid, Acifloctin, Acinetten, Adilactetten, Adipinic acid, Asapic, E 355, Inipol DS, NSC 7622, NSC 87836
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
LEDER OC(=O)CCCCC(=O)O
IUPAC-namn hexanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Formel vikt 146.0579