Läs mer
Adipic Dihydrazide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adipic Dihydrazide |
| CAS | 1071-93-8 |
| Smältpunkt | 178°C to 182°C |
| Kvantitet | 50 g |
| MDL-nummer | MFCD00007614 |
| Synonym | Adipic dihydrazide, Hexanedioic acid dihydrazide, Adipic dihydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.2 |