Läs mer
adipin semialdehyd metylester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11985111 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11985111 250 mg Glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 11985111 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438912500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6654-36-0 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipic semialdehyde methyl ester
CAS 6654-36-0
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Kokpunkt 59°C to 61°C (1.0 Torr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H12O3
Linjär formel OHCCH2CH2CH2CH2CO2CH3
Kvantitet 250 mg
Synonym adipic semialdehyde methyl ester, methyl 5-formylvalerate, methyl adipaldehydate, 6-oxo-hexanoic acid methyl ester, 6-oxohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 6-oxo-, methyl ester, 5-carbomethoxy-1-pentanal, hexanoic acid,6-oxo-,methyl ester, methyl 6-oxo-hexanoate, methyl 5-formylpentanoate
InChI-nyckel FDNFXHCDOASWAY-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)CCCCC=O
IUPAC-namn metyl-6-oxohexanoat
Molekylvikt (g/mol) 144.17
PubChem CID 81164
Formel vikt 144.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Adipic semialdehyde methyl ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.