Läs mer
Adipokinetic Hormone (Libellula Auripennis), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adipokinetic Hormone (Libellula Auripennis) |
| CAS | 129536-34-1 |
| Molekylformel | C46H61N11O12 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-oxo-L-prolyl-L-valyl-L-asparaginyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-prolyl-L-seryl-L-Tryptophanamide, Chromatophorotropin, red-pigment-concentrating (Pandalus borealis) 2-L-valine-5-L-threonine-7-L-serine-, Lia-AKH, Libau-AKH |
| InChI formel | InChI=1S/C46H61N11O12/c1-23(2)37(55-40(63)29-15-16-36(61)50-29)45(68)53-32(20-35(47)60)41(64)52-31(18-25-10-5-4-6-11-25)42(65)56-38(24(3)59)46(69)57-17-9-14-34(57)44(67)54-33(22-58)43(66)51-30(39(48)62)19-26-21-49-28-13-8-7-12-27(26)28/h4-8,10-13,21,23-24,29-34,37-38,49,58-59H,9,14-20,22H2,1-3H3,(H2,47,60)(H2,48,62)(H,50,61)(H,51,66)(H,52,64)(H,53,68)(H,54,67)(H,55,63)(H,56,65)/t24-,29-,30?,31-,32+,33?,34?,37+,38+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H]1CCC(=O)N1)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N |
| IUPAC-namn | (2S)-N-[(2R)-1-[[(2S,3R)-1-[2-[[1-[[1-amino-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]-3-hydroxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-2-[[(2S)-3-methyl-2-[[(2R)-5-oxopyrrolidine-2-carbonyl]amino]butanoyl]amino]butanediamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 960.04 |
| Formel vikt | 959.4501 |