Läs mer
Adiponitril, 98 %
Produktkod. 11399799
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399799 1000 mL 1000ml
11389799 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23122.AU
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-69-3 | C6H8N2 | 108,144 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-69-3
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.144
MDL-nummer MFCD00001975
InChI-nyckel BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
PubChem CID 8128
IUPAC-namn hexandinitril
LEDER C(CCC#N)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adiponitrile
Smältpunkt 2 °C
Densitet 0.951
Kokpunkt 295 °C
Flampunkt 163 °C (325 °F)
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 1000 mL
UN-nummer UN2205
Beilstein 1740005
Formel vikt 108.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Adiponitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexanedinitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.