Läs mer
Adiponitril, 99+%, förpackat under Argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Produktkod. 11470600
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470600 500 mL 500ml
11335917 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470600 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043679.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1581.00 SEK
    1288.65 SEK / 500ml
    Save 292.35 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
CAS: 111-69-3 | C6H8N2 | 108,144 g/mol
Adiponitril används som en mellanprodukt för syntes av hexametylendiamin (diamino-1,6-hexan). Denna kemikalie är en viktig mellanprodukt för tillverkning av syntetfiber.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-69-3
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.144
MDL-nummer MFCD00001975
InChI-nyckel BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
PubChem CID 8128
IUPAC-namn hexandinitril
LEDER C(CCC#N)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adiponitrile
Smältpunkt 2 °C
Densitet 0.951 g/mL
Kokpunkt 295 °C
Flampunkt 163 °C (325 °F)
Odör Luktfritt
Förpackning ChemSeal™ flaskor
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2205
Beilstein 1740005
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten (83 g/L).
Formel vikt 108.14
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.