Läs mer
Adiponitrile-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adiponitrile-d8 |
| CAS | 34006-32-1 |
| Molekylformel | C6 D8 N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Hexanedinitrile-d8 (9CI), Adiponitrile-d8 (8CI), 2,2,3,3,4,4,5,5-Octadeuteriohexanedinitrile, Hexanedinitrile-D8, 1,4-Dicyanobutane-2,2,3,3,4,4,5,5-d8, Adipic dinitrile-d8, Adipodinitrile-d8, Butanedicarbonitrile-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriohexanedinitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.19 |
| Formel vikt | 116.119 |