Läs mer
Adiponitrile, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15803981
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15803981 250 mL 250ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15803981 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8000920250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 111-69-3
Smältpunkt 2°C
Densitet 0.96 g/cm3 at 20°C
Molekylformel NC(CH2)4CN
MDL-nummer MFCD00001975
Kvantitet 250 mL
Synonym Adiponitrile, Hexanedinitrile, Adiponitrile
Molekylvikt (g/mol) 108.14