Learn More
Adiponitrile, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15803981
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mL
Unit Size:
250mL
Product Code. Quantity Unit Size
15803981 250 mL 250mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Product Code. 15803981 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8000920250
 Restricted Item
Beräknad leverans: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 111-69-3
Melting Point 2°C
Density 0.96 g/cm3 at 20°C
Molecular Formula NC(CH2)4CN
MDL Number MFCD00001975
Quantity 250 mL
Synonym Adiponitrile, Hexanedinitrile, Adiponitrile
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Grade Research
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.