Läs mer
Lonza™ AdipoRed™ Analysreagens
Produktkod. 11640381
Change view
Kvantitet:
5 x 4 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11640381 5 x 4 ml Varje
1 options
Produktkod. 11640381 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer PT7009
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lonza™ AdipoRed™ Analysreagens är utformat för att bedöma effekten av föreningar på differentieringen av preadipocyter eller på lipidanvändning i mogna adipocyter. Det lipofila reagenset delar upp sig i fettdropparna av differentierade adipocyter och fluorescerar vid 572 nm.
AdipoRed™ Analysreagens används för att kvantifiera intracellulär lipidackumulering. Denna objektiva, homogena fluorescensbaserade analys med hög genomströmning kvantifierar ackumuleringen av intracellulära triglycerider och ger betydande fördelar för läkemedelsupptäcktsinsatser inom området fetma och diabetes. Det är känsligare än andra metoder som Oil Red O-analysen och är mycket snabbare och enklare än Northern och Western blots.
  • Bekvämt: Ta helt enkelt bort cellodlingsmedium, tillsätt förblandat reagens och läs av i en standardfluorometer
  • Snabbt: Bearbeta en hel 96-brunnars eller 384-brunnars platta på så lite som 20 minuter
  • Effektiv: Ger objektiv mätning av ackumuleringen av intracellulära triglycerider, med höga signal-brus-förhållanden
  • Enkelt: Förpackad i fem uppmätta engångsflaskor på 4 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 189 °C
CAS 67-68-5
Upptäckt Standard fluorometer
Färg Rött
Form Vätska
Formulering Dimetylsulfoxid 99,99 % vikt/vikt
För användning med (applikation) Används för att kvantifiera intracellulär lipidackumulering
Kit Innehåll 5 förblandat reagens
Smälttemperatur 18,4 °C
Odör Luktfri
Kvantitet 5 x 4 ml
Räckvidd Fluorescerar vid 572nm
Färgade Intracellulära triglycerider
Förvaringskrav Förvara vid -20 °C
Produkttyp Adipogenesanalysreagens