Läs mer
R&D Systems™ AdipoRon hydrochloride
Produktkod. 18737118
Change view
10 mg
Produktkod.
18737118 10 mg
1 options
Produktkod. 18737118 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 5096/10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Orally active AdipoR1 and AdipoR2 agonist
  • Agonist of adiponectin receptors AdipoR1 and AdipoR2 (Kd values are 1.8 and 3.1 μm respectively).
  • Activates AMPK and PPARα signaling; ameliorates insulin resistance, dyslipidemia and glucose intolerance in db/db mice.
  • Orally active antidiabetic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Benzyoylphenoxy)-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]acetamide hydrochloride
CAS 1781835-20-8
Kvantitet 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C27H28N2O3.HCl
Renhet 98%