Läs mer
AdipoRon, MedChemExpress
Beskrivning
AdipoRon is an orally active adiponectin receptor (AdipoR) agonist, binding to AdipoR1 and AdipoR2 with Kds of 1.8 and 3.1 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AdipoRon |
| CAS | 924416-43-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H28N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 44 mg/mL (102.68 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C(NC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)COC3=CC=C(C(C4=CC=CC=C4)=O)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.52 |
| Formel vikt | 428.52 |
| Visa mer |