Läs mer
Adipoylklorid, 98 %
Produktkod. 10216040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10216040 500 mL Glasflaska 500ml
10563541 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10216040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173185000
 Begränsad artikel
I lager
Adipoylklorid, 98%, C6H8Cl2O2, CAS-nummer-111-50-2, adipinsyraklorid, adipinsyradiklorid, adipikdiklorid, adipoylklorid, adipoylklorid, adipoyldiklorid, adipylklorid, butan-1,4-dikarbonylklorid, hexanedioylklorid, pubchem13242, 500mL, 02, 653 | CAS: 111-50-2 | C6H8Cl2O2 | 183,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-50-2
Molekylformel C6H8Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 183.03
MDL-nummer MFCD00000759
InChI-nyckel PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
PubChem CID 61034
IUPAC-namn hexandiyldiklorid
LEDER C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipoyl chloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Brun
Densitet 1.2500g/mL, 1.25
Kokpunkt 105,0 °C till 107,0 °C (2,0 mmHg)
Flampunkt 72 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCO(CH2)4COCl
Brytningsindex 1,4700 till 1,4720
Kvantitet 500 mL
Beilstein 02, 653
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar. Andra lösligheter: bildande av hcl
Formel vikt 183.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Adipoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.