Läs mer
Adipoylklorid, 98 %
Produktkod. 11454554
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454554 25 g 25g
11464554 100 g 100g
11474554 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454554 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13168.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-50-2 | C6H8Cl2O2 | 183,028 g/mol
Adipoylklorid används vid tillverkning av nylon genom att reagera med hexametylendiamin. Det används också vid framställning av bifenyländkapslade flytande kristaller. Vidare används den vid syntes av kiral polymer för membrantillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Adipoylklorid används vid tillverkning av nylon genom att reagera med hexametylendiamin. Det används också vid framställning av bifenyländkapslade flytande kristaller. Vidare används den vid syntes av kiral polymer för membrantillämpningar.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla starka oxidationsmedel, baser och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-50-2
Molekylformel C6H8Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 183.028
MDL-nummer MFCD00000759
InChI-nyckel PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
PubChem CID 61034
IUPAC-namn hexandiyldiklorid
LEDER C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipoyl chloride
Densitet 1.255
Kokpunkt 105 °C till 107 °C (2 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Stickande
Linjär formel ClCO(CH2)4COCl
Brytningsindex 1.4705
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 507709
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 183.03
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Adipoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Adipoyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.