Läs mer
Adipoylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Adipoylklorid används vid tillverkning av nylon genom att reagera med hexametylendiamin. Det används också vid framställning av bifenyländkapslade flytande kristaller. Vidare används den vid syntes av kiral polymer för membrantillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adipoylklorid används vid tillverkning av nylon genom att reagera med hexametylendiamin. Det används också vid framställning av bifenyländkapslade flytande kristaller. Vidare används den vid syntes av kiral polymer för membrantillämpningar.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla starka oxidationsmedel, baser och syror.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Adipoyl chloride |
| Densitet | 1.255 |
| Kokpunkt | 105°C to 107°C (2 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Odör | Acrid |
| Linjär formel | ClCO(CH2)4COCl |
| Brytningsindex | 1.4705 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 507709 |
| Mehr anzeigen |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.