Läs mer
Adipoylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474554
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11474554
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13168.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 111-50-2 | C6H8Cl2O2 | 183.028 g/mol
Adipoylklorid används vid tillverkning av nylon genom att reagera med hexametylendiamin. Det används också vid framställning av bifenyländkapslade flytande kristaller. Vidare används den vid syntes av kiral polymer för membrantillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Adipoylklorid används vid tillverkning av nylon genom att reagera med hexametylendiamin. Det används också vid framställning av bifenyländkapslade flytande kristaller. Vidare används den vid syntes av kiral polymer för membrantillämpningar.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla starka oxidationsmedel, baser och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-50-2
Molekylformel C6H8Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 183.028
MDL-nummer MFCD00000759
InChI-nyckel PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
PubChem CID 61034
IUPAC-namn hexandiyldiklorid
LEDER C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipoyl chloride
Densitet 1.255
Kokpunkt 105°C to 107°C (2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Acrid
Linjär formel ClCO(CH2)4COCl
Brytningsindex 1.4705
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 507709
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 183.03
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.