Läs mer
Adipoylklorid, ren, Fisher Chemical
Produktkod. 10682241 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10682241 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 10682241 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/1020/99
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 111-50-2
Färg Brun
Kokpunkt 105°C
Förpackning Ampull
Molekylformel C6H8Cl2O2
MDL-nummer 759
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 183.03g/mol
Fysisk form Vätska