Läs mer
Adipoylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adipoyl Chloride |
| CAS | 111-50-2 |
| Molekylformel | C6 H8 Cl2 O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Hexanedioyl Dichloride, 1,4-Bis(chlorocarbonyl)butane, Adipic Acid Dichloride, Adipoyl Dichloride, Adipyl Chloride, Adipyl Dichloride, Hexanedioic Acid Dichloride, Hexanedioic Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2 |
| LEDER | ClC(=O)CCCCC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | hexanedioyldiklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.03 |
| Formel vikt | 181.9901 |