Läs mer
Fisherbrand™ Justerbara Strålnings Beta Shields
Produktkod. 12357197 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
540 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12357197 540 mm Varje
1 options
Produktkod. 12357197
Beräknad leverans: 18-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta Cleaver Scientific Strålningssköld ger skydd mot Beta-strålning.
  • Strålningsavskärmning Cleaver Scientific för skydd mot betastrålning, skärm, justerbar vinkel, 0 till 15 grader, bredd/höjd reversibel, dimensioner 540h x 350w x 240d mm
  • Justerbar från upprätt till 15 grader kan användas i bred eller hög position 350 mm x 540 mm
  • Beta- eller Gamma-sköld som kan ändras till två olika storlekar
  • Lätt justeras från upprätt läge till en vinkel på 15° , beroende på vilken applikation som krävs
Specifikationer
Produkttyp Beta Shield
Bredd (metrisk) 350 mm
Höjd (metrisk) 540 mm