Läs mer
BRAND™ Transferpettor™ Digital justerbar pipett
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
10 till 50μ L
2,5 till 10μ L
20 till 100μ L
5 till 25μ L
Färg:
Blå
Grön
Orange
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hög grad av precision och noggrannhet
- För de mest krävande pipetteringsoperationerna
- Fungerar enligt den positiva förskjutningsprincipen, med kolven i direkt kontakt med den aspirerade vätskan
- Tättslutande kolv torkar alltid spetsarnas väggar helt rena, vilket ger reproducerbara resultat
- Inget behov av att kassera spetsar efter varje pipettering eftersom kvarvarande vätning är försumbar
- Lämplig för media med densitet upp till 13,6 g/cm³ , viskositet upp till 50 000 mm2/s, ångtryck upp till 500 mbar
- Arbetstemperaturintervall 15° till 40 °C
- Levereras med prestationscertifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0,5% ,± 0,5 μL |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 8655-2 |
| Färg | Blå |
| Produktlinje | Transferpettor |
| Typ | Pipett |
| Volym (metrisk) | 20 till 100μ L |
| Temperatur (metrisk) Drift | 15 °C till 40 °C |