Läs mer
BRAND™ Transferpettor™ Digital justerbar pipett
Produktkod. p-8009918 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
10 till 50μ L
2,5 till 10μ L
20 till 100μ L
5 till 25μ L
Färg:
Blå
Grön
Orange
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10018490
Brand: BRAND™ 701807
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för vätskor när luftförträngningspipetter inte fungerar. Brand™ Transferpettor™ Digitala justerbara pipetter hanterar trögflytande, skummande vätskor och högt ångtryck.
  • Hög grad av precision och noggrannhet
  • För de mest krävande pipetteringsoperationerna
  • Fungerar enligt den positiva förskjutningsprincipen, med kolven i direkt kontakt med den aspirerade vätskan
  • Tättslutande kolv torkar alltid spetsarnas väggar helt rena, vilket ger reproducerbara resultat
  • Inget behov av att kassera spetsar efter varje pipettering eftersom kvarvarande vätning är försumbar
  • Lämplig för media med densitet upp till 13,6 g/cm³ , viskositet upp till 50 000 mm2/s, ångtryck upp till 500 mbar
  • Arbetstemperaturintervall 15° till 40 °C
  • Levereras med prestationscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 1.0% ,± 0,1 μL
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 8655-2
Färg Orange
Produktlinje Transferpettor
Typ Pipett
Volym (metrisk) 2,5 till 10μ L
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C till 40 °C