Läs mer
Fisherbrand™ Justerbara gammastrålningsskydd
Produktkod. 12367197 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
54 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12367197 54 cm Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12367197
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-03-2027
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Denna justerbar Cleaver Scientific Strålningssköld med en reversibel tjockare skärm, ger skydd mot gammastrålning.
  • Justerbar upprätt till 15 grader kan användas i bred eller hög position 35 mm tjock 350 x 540 mm
  • Gammasköld som kan ändras till två olika storlekar.
  • Gammasköld– Justerbar, 35 x 54 / 54 x 35 cm, 35 mm tjock
  • Strålningsavskärmning Cleaver Scientific för skydd mot gammastrålning, skärm, justerbar vinkel, 0 till 15 grader, bredd/höjd reversibel, med tjockare skärm, dimensioner 540h x 350w x 240d mm
Specifikationer
Produkttyp Gammastrålningssköld
Bredd (metrisk) 35 cm
Höjd (metrisk) 54 cm