Läs mer
Fisherbrand™ Justerbara gammasköldar
Produktkod. 12377197 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
540 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12377197 540 mm Varje
1 options
Produktkod. 12377197
Beräknad leverans: 12-03-2027
Denna justerbar Cleaver Scientific Strålningssköld med en reversibel tjockare skärm, ger skydd mot gammastrålning.
  • Justerbar upprätt till 15 grader kan användas i bred eller hög position 35 mm tjock 350 x 540 mm
  • Gammasköld som kan ändras till två olika storlekar.
  • Gammasköld– Justerbar, 35 x 54 / 54 x 35 cm, 35 mm tjock
  • Strålningsavskärmning Cleaver Scientific för skydd mot gammastrålning, skärm, justerbar vinkel, 0 till 15 grader, bredd/höjd reversibel, med tjockare skärm, dimensioner 540h x 350w x 240d mm
Specifikationer
Produkttyp Gammasköld
Bredd (metrisk) 350 mm
Höjd (metrisk) 540 mm
Tjocklek (metrisk) 35 mm