Läs mer
Labconco™ Justerbar lutande kolvhållare
Produktkod. 16457510 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Fast-Freeze™ Kolvar
Produktkod. För användning med (utrustning)
16457510 Fast-Freeze™ Kolvar
1 options
Produktkod. 16457510 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7369700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4235.00 SEK
    3358.31 SEK / Paket med 1
    Save 876.69 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
Håller kolven i användarinställd vinkel för frystorkning.
Slant Freeze Flask Hållare
  • Rymmer flaskor av alla storlekar
  • Justera vinkeln manuellt från 5° till 35°
  • Tillverkad av pulverlackerat stål
  • Utmärkt för förfrysning av kolvar för större yta
  • Kolv krävs och ingår inte
Specifikationer
Typ Flaskhållare
Färg Glaciär vit
Material Pulverlackerat stål
För användning med (utrustning) Fast-Freeze™ Kolvar
Inkluderar Justerbar kolvhållare. Kolv ingår ej.
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (engelska) 6,7 tum
Höjd (metrisk) 17.02 cm
Längd (engelska) 10,4 tum
Längd (metrisk) 26.4 cm
Fraktvikt (engelska) 3.5 lb.
Vikt (engelska) 2.5 lb.