Läs mer
Thermo Scientific™ Justerbara provrörsställ med hållare för MaxQ™ Högpresterande shakers
Produktkod. 11769438 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
10–13 mm rör
16-20 mm rör
21-25 mm rör
26-30 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11769438 26-30 mm rör Varje
11881331 10–13 mm rör Varje
11881281 16-20 mm rör Varje
11891331 21-25 mm rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11769438 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 600079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6696.95 SEK
    6230.35 SEK / Paket med 1
    Save 466.60 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Placera dessa justerbara ställhållare i valfri vinkel för att öka provluftningen. De erbjuder exceptionell flexibilitet och otrolig bekvämlighet för rör med en diameter på 10 till 30 mm.
Placera dessa justerbara ställhållare i valfri vinkel för att öka provluftningen. Thermo Scientific™ Justerbara provrörsställ med hållare för MaxQ™ 8000 Shakers ger extra bekvämlighet och rymmer provrörsdiametrar från 10 till 30 mm. Dessa ställhållare ger exceptionell flexibilitet— rätt val för skakrör.
  • Kan endast användas med motsvarande ställstorlek
Inkluderar: Ett provrörsställ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 26-30 mm rör
Rörstorlek 26 till 30 mm
Rörkapacitet 50 mL
Produkttyp Provrörsställ med hållare
Beskrivning Justerbart provrörsställ
Antal positioner 24