Läs mer
Thermo Scientific™ Justerbara provrörsställ med hållare för MaxQ™ Högpresterande shakers
Produktkod. 11881331 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
10–13 mm rör
16-20 mm rör
21-25 mm rör
26-30 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
11881331 10–13 mm rör Varje
11881281 16-20 mm rör Varje
11891331 21-25 mm rör Varje
11769438 26-30 mm rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11881331 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 600076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6700.00 SEK
    6468.67 SEK / Paket med 1
    Save 231.33 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Placera dessa justerbara ställhållare i valfri vinkel för att öka provluftningen. De erbjuder exceptionell flexibilitet och otrolig bekvämlighet för rör med en diameter på 10 till 30 mm.
Placera dessa justerbara ställhållare i valfri vinkel för att öka provluftningen. Thermo Scientific™ Justerbara provrörsställ med hållare för MaxQ™ 8000 Shakers ger extra bekvämlighet och rymmer provrörsdiametrar från 10 till 30 mm. Dessa ställhållare ger exceptionell flexibilitet— rätt val för skakrör.
  • Kan endast användas med motsvarande ställstorlek
Inkluderar: Ett provrörsställ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 10–13 mm rör
Rörstorlek 10 till 13 mm
Rörkapacitet 3 mL till 7 mL
Produkttyp Provrörsställ med hållare
Beskrivning Justerbart provrörsställ
Antal positioner 72