Läs mer
Thermo Scientific™ Justerbara provrörsställ med hållare för MaxQ™ Högpresterande shakers
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Placera dessa justerbara ställhållare i valfri vinkel för att öka provluftningen. Thermo Scientific™ Justerbara provrörsställ med hållare för MaxQ™ 8000 Shakers ger extra bekvämlighet och rymmer provrörsdiametrar från 10 till 30 mm. Dessa ställhållare ger exceptionell flexibilitet— rätt val för skakrör.
- Kan endast användas med motsvarande ställstorlek
Inkluderar: Ett provrörsställ
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Provrör |
| Rörstorlek | 21 till 25 mm |
| Rörkapacitet | 30 mL |
| Produkttyp | Provrörsställ med hållare |
| Beskrivning | Justerbart provrörsställ |
| Antal positioner | 40 |